蒸汽密度
5.2 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
4 mmHg ( 70 °C)
化驗
96%
自燃溫度
870 °F
expl. lim.
3.5 %
bp
204 °C (lit.)
mp
175-177 °C (lit.)
溶解度
ethanol: soluble 1 g/L, clear, colorless
官能基
ketone
SMILES 字串
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
InChI 密鑰
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
147.9 °F - closed cup
閃點(°C)
64.4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
商品
Baeyer-Villiger氧化是与羰基相邻的碳-碳键的氧化裂解,其可将酮转化为酯、环酮转化为内酯。
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.
Chromatograms
suitable for GC我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持