推荐产品
同位素純度
99.6 atom % D
品質等級
化驗
≥99% (CP)
形狀
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
技術
NMR: suitable
雜質
≤0.01% water
water
折射率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
mp
6.8 °C (lit.)
密度
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI 密鑰
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
推薦產品
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
12.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-11 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
相关内容
核磁共振光谱通过强磁场中的核自旋状态揭示分子结构和纯度。
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.