Merck
All Photos(2)
151831
Sigma-Aldrich
氯仿-d
99.8 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
Synonym(s):
氘代氯仿
Linear Formula:
CDCl3
CAS Number:
Molecular Weight:
120.38
Beilstein:
1697633
EC 号:
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.21
同位素纯度
99.8 atom % D
质量水平
测定
99% (CP)
形式
liquid
包含
1 % (v/v) TMS
technique(s)
NMR: suitable
杂质
≤0.0100% water
water
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
密度
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES string
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
Related Categories
一般描述
氯仿-d(氘代氯仿,CDCl 3 )是氯仿的氘代衍生物。含有 1% (v/v) TMS(四甲基硅烷,作为稳定剂加入)。本文报道了氯仿-d 在不同有机溶剂中的碳氘伸缩峰的定量红外光谱研究。 用 Raman 差谱研究了氯仿-d 和液体氯仿混合物在 cCHCl3 和 CDCl312 谱带中的频移。
应用
氯仿-d 已被用作氘代溶剂,用于含 α-苯乙基的 β-氨基丙酸相应手性衍生物的 NMR 谱研究,它们可作为 β-氨基酸不对称合成的有用起始原料。
包装
50, 100, 100, 150, 250 g in glass bottle
象形图
Skull and crossbonesHealth hazard
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service