About This Item
线性分子式:
CH3C6H4SO3Na
CAS Number:
分子量:
194.18
Beilstein:
3637479
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
品質等級
化驗
95%
官能基
tosylate
SMILES 字串
[Na+].Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
对甲苯磺酸钠是一种助水溶剂(hydrotrope),用于增强水性溶液中两亲性药物的可溶性。
應用
对甲苯磺酸钠可用作沉积聚吡咯膜的支持电解质。它也被用作溶质来对树脂颗粒的性能进行研究
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
932.0 °F - closed cup
閃點(°C)
500 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)