About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H8N2O
CAS Number:
分子量:
148.16
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
化驗
97%
mp
171-175 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
OCc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C8H8N2O/c11-5-8-9-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-4,11H,5H2,(H,9,10)
InChI 密鑰
IAJLTMBBAVVMQO-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Benzimidazolemethanol was used in the preparation of 2-(chloromethyl)-1-(methylsulfonyl)benzimidazole via methanesulfonylation. It was also used in the synthesis of 1H-benzimidazol-2-ylmethyl diethyl phosphate.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)