About This Item
线性分子式:
C6H5COOOC(CH3)3
CAS Number:
分子量:
194.23
Beilstein:
1342734
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
蒸汽密度
6.7 (vs air)
蒸汽壓力
3.36 mmHg ( 50 °C)
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.499 (lit.)
bp
75-76 °C/0.2 mmHg (lit.)
溶解度
water: soluble 1.18 g/L
密度
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
peroxide
phenyl
SMILES 字串
CC(C)(C)OOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O3/c1-11(2,3)14-13-10(12)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI 密鑰
GJBRNHKUVLOCEB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
报道了过氧化苯甲酸特丁酯(TBPB)-介导的2-异氰基二芳基插入1,4-二氧六环。
應用
氧化苯甲酸叔丁酯用作聚合和交联催化剂。它还在以下期间用作引发剂:
  • 2,2,6,6-四甲基-1-哌啶氧基(TEMPO)-4-氧乙酰胺基-(3-丙基三乙氧基硅烷)接枝到聚(乙烯共聚辛烯)上
  • 通过起始化学气相沉积制备共形聚(甲基丙烯酸环己酯)薄膜
法律資訊
Arkema Inc. 产品
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
4.1A - Other explosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
200.1 °F - closed cup
閃點(°C)
93.4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)