Merck
160601
Sigma-Aldrich
3-(2-吡啶基)-5,6-二苯基-1,2,4-三嗪-4,4′-二磺酸 单钠盐 水合物
97%
别名:
FerroZine 铁试剂, 菲咯嗪一钠盐 单钠盐 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H13N4NaO6S2 · xH2O
CAS Number:
分子量:
492.46 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
化驗
97%
形狀
solid
官能基
sulfonic acid
SMILES 字串
O.[Na+].OS(=O)(=O)c1ccc(cc1)-c2nnc(nc2-c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)-c4ccccn4
InChI
1S/C20H14N4O6S2.Na.H2O/c25-31(26,27)15-8-4-13(5-9-15)18-19(14-6-10-16(11-7-14)32(28,29)30)23-24-20(22-18)17-3-1-2-12-21-17;;/h1-12H,(H,25,26,27)(H,28,29,30);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
MBOKSYFCYXIJRZ-UHFFFAOYSA-M
應用
3-(2-吡啶基)-5,6-二苯基-1,2,4-三嗪-p,p′-二磺酸一钠盐水合物用作铁氧化酶检测的比色指示剂。
用于测定 Fe 和 Co,以及 Ag、Cu 和 Ni 的试剂。
法律資訊
FerroZine is a trademark of Hach Company
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)