Merck
166561
Sigma-Aldrich
3-氯丙基乙酸酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2(CH2)3Cl
CAS Number:
分子量:
136.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
80-81 °C/30 mmHg (lit.)
密度
1.111 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
SMILES 字串
CC(=O)OCCCCl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-5(7)8-4-2-3-6/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
KPOHQIPNNIMWRL-UHFFFAOYSA-N
一般說明
3-Chloropropyl acetate on reaction with strong base yields trimethylene oxide.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
154.4 °F - closed cup
閃點(°C)
68 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)