About This Item
线性分子式:
(CH3)3COOC(CH3)3
CAS Number:
分子量:
146.23
Beilstein:
1735581
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352120
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
蒸汽壓力
40 mmHg ( 20 °C)
化驗
98%
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: oxidant
折射率
n20/D 1.3891 (lit.)
bp
109-110 °C (lit.)
密度
0.796 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
peroxide
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OOC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18O2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
InChI 密鑰
LSXWFXONGKSEMY-UHFFFAOYSA-N
應用
Luperox® DI,-丁基过氧化物已用作自由基引发剂,以诱导自由基聚合。它还被用作十六烷增强剂,研究确定羧酸盐为基础的扩展表面活性剂反胶团微乳与乙醇和植物油/柴油混合物的相行为。
法律資訊
Arkema Inc. 产品
Luperox is a registered trademark of Arkema Inc.
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Org. Perox. E
儲存類別代碼
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
42.8 °F - closed cup
閃點(°C)
6 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)