Merck
170968
Sigma-Aldrich
5-硝基-2-糠醛
99%
登录查看公司和协议定价
别名:
5-硝基糠醛
经验公式(希尔记法):
C5H3NO4
CAS号:
分子量:
141.08
Beilstein:
120539
EC 号:
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
检测方案
99%
形式
solid
折射率
n20/D 1.59 (lit.)
bp
121 °C/10 mmHg (lit.)
mp
37-39 °C (lit.)
密度
1.349 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
[H]C(=O)c1ccc(o1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3NO4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-3H
InChI key
SXINBFXPADXIEY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
应用
5-硝基-2-糠醛被用于合成一系列4-(5-硝基呋喃-2-基)丙-2-烯-1-酮衍生物。它还用于合成改性中孔二氧化硅(MCM-41)
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
91.4 °F - closed cup
闪点(°C)
33 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA