蒸汽密度
>1 (vs air)
化驗
98%
形狀
crystals
bp
212-213 °C (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
InChI 密鑰
YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
对 4-异丙基苯酚的声化学降解进行了研究 。
應用
乙烯基化合物的合成中使用了 4-异丙基苯酚 。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
110 °C - Pensky-Martens closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges