About This Item
线性分子式:
Ag2CO3
CAS Number:
分子量:
275.75
Beilstein:
6936654
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
化驗
99%
形狀
powder and chunks
反應適用性
core: silver
reagent type: catalyst
mp
210 °C (dec.) (lit.)
密度
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
PEM fuel cells
material synthesis precursor
SMILES 字串
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
通过沉淀 或离子交换 方法制备的碳酸银,可作为可见光敏感的半导体光催化剂。
應用
碳酸银(Ag2CO3)能够以高产率促进碳水化合物衍生物的区域选择性苄基化。Ag2CO3 可用作通过邻碘苯酚的Pd催化烯烃氧化的碱。它也可用于Koenigs-Knorr糖基化。
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)