化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
115 °C/14 mmHg (lit.)
密度
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
ketone
SMILES 字串
CCOC(=O)CC(=O)CCl
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
OHLRLMWUFVDREV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
4-氯乙酰乙酸乙酯用于合成磷叶立德。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
206.6 °F - closed cup
閃點(°C)
97 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter