Merck
181285
聚丙烯酸
average Mv ~450,000
别名:
PAA
登录并加购,请在购物车里查看协议价、货期和发货地。
选择规格
变更视图
关于此项目
线性分子式:
(C3H4O2)n
化学文摘社编号:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
crosslinking
~0.1 % cross-linked
Quality Segment
mol wt
average Mv ~450,000
viscosity
350-2500 cP
transition temp
Tg 106 °C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
General description
聚丙烯酸(PAA)易吸湿、易变脆且无色,Tg 接近106oC。当温度高于200至250oC时,它将失水并变成不能溶解的交联聚合物酸酐。干燥PAA在水中的溶解度随温度升高而增加。PAA的浓缩水溶液具有触变性。
Application
聚丙烯酸(PAA)/聚甲基丙烯酸甲酯共聚物可用于药物传输。
其他应用可能包括:
  • 研究聚乙烯醇/PAA共聚物水凝胶中的溶质扩散
  • 合成对温度和pH刺激响应的聚(N-异丙基丙烯酰胺)-嵌段-PAA共聚物
  • 制备用于疏水性药物胶束递送的寡聚甲基丙烯酸甲酯/PAA的嵌段共聚物
  • 作为粘合剂的增稠剂。
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 聚丙烯酸
存储类别
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)