蒸汽密度
3.4 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
0.5 mmHg ( 20 °C)
1 mmHg ( 32 °C)
5.5 mmHg ( 55 °C)
化驗
98%
形狀
liquid
自燃溫度
915 °F
expl. lim.
16.3 %
折射率
n20/D 1.486 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
溶解度
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: very soluble
water: miscible
密度
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
OCc1ccco1
InChI
1S/C5H6O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
InChI 密鑰
XPFVYQJUAUNWIW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
糠醇是天然水体中单线态氧测定的有效捕获剂。已对糠醇的酸催化缩聚反应机制进行研究。
糠醇是呋喃衍生物,广泛用于单线态捕氧剂和食品添加剂。树脂、粘合剂和涂料的合成砌块。
糠醇是呋喃衍生物,广泛用于单线态捕氧剂和食品添加剂。树脂、粘合剂和涂料的合成砌块。
應用
糠醇已被用作合成碳化钛纳米纤维/纳米带的碳源,可用于制备碳化物衍生的碳(CDC)材料。
其也可以用于:
其也可以用于:
- 作为合成乙酰丙酸乙酯(由木质纤维素残留物制成的一种生物燃料)的起始原料。
- 制备胶体微孔碳球,可用作吸附剂和催化剂载体。
- 作为起始原料,通过金属催化剂利用水相加氢反应制备环戊酮。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Nose, Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
149.0 °F - closed cup
閃點(°C)
65 °C - closed cup