化驗
98%
形狀
liquid
光學活性
[α]/D +1.0 to −1.0°
折射率
n20/D 1.450 (lit.)
bp
173-176 °C (lit.)
密度
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES 字串
CC(N)CO
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3
InChI 密鑰
BKMMTJMQCTUHRP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
DL-Alaninol has been used in the synthesis of:
- N6-α-(I-hydroxypropyl) lysine
- diastereomers of DL-β-amino alcohols
- enantiopure and racemic samples of 2-methyl-N-tosylaziridine
- (±)-3-(5-dimethylcarbamoyl-pent-1-enyl)-N-(2-hydroxy-1-methyl-ethyl)benzamide
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
183.2 °F - closed cup
閃點(°C)
84 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter