化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.417 (lit.)
bp
146-149 °C (lit.)
溶解度
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
water: insoluble
密度
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
SMILES 字串
CCOC(=O)C(C)Cl
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
JEAVBVKAYUCPAQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
2-氯丙酸乙酯在通过原子转移自由基聚合合成聚(2-(二乙基氨基)乙基甲基丙烯酸酯)和聚(N-异丙基丙烯酰胺)的过程中被用作引发剂。它也被用于合成带有芘基的末端官能化聚(N-异丙基丙烯酰胺)。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
100.4 °F
閃點(°C)
38 °C