Merck
193992
Sigma-Aldrich
N,N-二甲基-对苯二胺
97%, solid
别名:
4-氨基-N,N-二甲基苯胺, N,N-二甲基-1,4-苯二胺, DMPPDA, N,N-二甲基对苯二胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2NC6H4NH2
CAS Number:
分子量:
136.19
Beilstein:
508105
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
Product Name
N,N-二甲基-对苯二胺, 97%
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
bp
262 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CN(C)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H12N2/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,9H2,1-2H3
InChI 密鑰
BZORFPDSXLZWJF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
N,N二甲基-p-苯二胺 (DPD, DMPD)是一种主要用作生产染料的芳香胺中间体。在存在铁(III)催化剂的情况下,其与H2O2的氧化反应已用于分光光度检测痕量铁(III)。研究人员已通过循环伏安法研究,对DMPD在各种pH下的电化学氧化进行了评估。据报道,在碱性条件下氧化的DMPD会发生水解分解。
應用
N,N二甲基-p-苯二胺可用于制备具有四氰基-p-醌二甲烷(TCNQ)的分子化合物。这些分子化合物的偏振吸收光谱已有报道。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
195.8 °F - closed cup
閃點(°C)
91 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)