Merck
198781
Sigma-Aldrich
12-羟基十二酸
97%
别名:
12-羟基月桂酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO(CH2)11COOH
CAS Number:
分子量:
216.32
Beilstein:
1238370
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
85-88 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES 字串
OCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O3/c13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(14)15/h13H,1-11H2,(H,14,15)
InChI 密鑰
ZDHCZVWCTKTBRY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
12-羟基十二烷酸用于合成具有可变单体比例的高分子量聚 [(12-羟基十二烷酸)-co-(12-羟基硬脂酸)] \ [聚 (12HD-co-12HS)] 样品,使用 12-羟基硬脂酸甲酯
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)