About This Item
线性分子式:
Cr(C5H7O2)3
CAS Number:
分子量:
349.32
Beilstein:
4148971
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
core: chromium
bp
340 °C (lit.)
mp
210 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)\C=C(\C)O[Cr](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Cr/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
InChI 密鑰
JWORPXLMBPOPPU-LNTINUHCSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
用于对在其存在下形成的固体聚氨酯进行表面改性。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>392.0 °F
閃點(°C)
> 200 °C
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)