等级
for analytical purposes
方案
99.999% trace metals basis
表单
crystals and lumps
杂质
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
1.948 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
battery manufacturing
SMILES字符串
[Ni++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ni.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI key
OGKAGKFVPCOHQW-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 作为重要前体,通过共沉淀法生产锂离子电池的富镍正极材料(NMC, NCA),因为它简单,易于放大,并且能够在颗粒尺度上产生均匀的结构。
- 在电沉积工艺中作为镍源制备Ni-NTNW(镍纳米管网络),然后在Ni-NTNW表面涂覆电活性NiCo-LDH材料,形成层叠式超级电容器电极。
- 作为合成肉桂酸镍配合物的前体,肉桂酸镍配合物是制备金属螯合单体的关键组分。
- 与其他金属硫酸盐合成高效析氧反应(OER)三金属Fe-Co-Ni电催化剂。
- 合成用于涂层的高熵合金,以提高涂层的硬度、耐磨性和耐腐蚀性。
特点和优势
- 高纯度,痕量金属分析(=< 15 ppm) 32种元素,适用于电池。
- 高水溶性,非常适合合成各种复合材料。
- 低ppm水平的金属离子,包括Al、K、Na、Mg、Cu、Co等7) 99.999%纯度,非常适合镀镍。
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
靶器官
respiratory tract irritation
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.