About This Item
线性分子式:
YbCl3 · 6H2O
CAS Number:
分子量:
387.49
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
化驗
99.998% trace metals basis
形狀
powder and chunks
反應適用性
core: ytterbium
reagent type: catalyst
雜質
≤25.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
180 °C (dec.) (lit.)
密度
2.58 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Yb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Yb/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
InChI 密鑰
LEYFXTUKPKKWMP-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三氯化镱六水合物为白色晶体,可用作纳米材料合成前体,也用作各种有机转化反应的催化剂。
應用
三氯化镱六水合物可用作前体:
  • 合成氧化镱纳米盘,制作白色LED。
  • 制备发光强度良好的NaYF4:Yb/Ho/Mn上转换纳米颗粒,用于生物医学领域。
  • 制造NaYF4:Yb3+/Tm3+三维六角棱柱用于近红外光催化H2析出。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)