化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
粒徑
−325 mesh
密度
4.47 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
InChI
1S/2Nb.5O
InChI 密鑰
ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氧化铌(V),也称五氧化铌,是一种白色结晶粉末。它是一种熔点超过2500 °C的难熔金属氧化物,对氧和水有高化学稳定性。氧化铌(V)主要作为生产铌和铌合金的原料,作为化学反应的催化剂,也可作为高温度应用中的难熔材料。它也可用作电容器中的介电材料以及陶瓷和玻璃中的颜料。
應用
在一个不寻常的阳离子缺乏钙钛矿的固态形成中应用,Ba7Nb4MoO20。
在高级燃料电池中使用氧化铌(V) 替代金属锂电极已得到令人满意的效果。
特點和優勢
用于非常规阳离子缺陷型钙钛矿 Ba7Nb4MoO20 的固态形成。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)