所有图片(5)
About This Item
线性分子式:
NH4PF6
CAS Number:
分子量:
163.00
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
eCl@ss:
38070413
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
99.98% trace metals basis
形狀
crystalline
雜質
≤250.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
58 °C (lit.)
溶解度
acetic acid: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
methanol: slightly soluble(lit.)
密度
2.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H][N+]([H])([H])[H].F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6P.H3N/c1-7(2,3,4,5)6;/h;1H3/q-1;/p+1
InChI 密鑰
NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
六氟磷酸铵在加热熔化之前会发生分解。20oC时,六氟磷酸铵在H2O中的溶解度为74.8%w/v。此外,其极易溶于Me2CO、MeOH、EtOH和MeOAc中,并可通过煮沸的无机酸进行分解。
應用
六氟磷酸铵可用于合成基于聚环氧乙烷的高导电性非水性聚合物凝胶电解质,产物具有高导电性(>10-2S/cm, 25oC)
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges