同位素純度
99.8 atom % D
品質等級
化驗
≥99% (CP)
形狀
liquid
包含
0.03 % (v/v) TMS
技術
NMR: suitable
雜質
≤0.0100% water
water
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp
−64 °C (lit.)
密度
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChI 密鑰
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氯仿-d是氘代NMR溶剂,可用于基于NMR的研究和分析。
應用
氯仿-d可用于合成二氯氟甲烷-d(DCFM)。
推薦產品
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Liver,Kidney
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)