化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: samarium
密度
8.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O=[Sm]O[Sm]=O
InChI
1S/3O.2Sm
InChI 密鑰
PRCWVHVINXAFRG-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2