Product Name
氧化锆(IV), powder, 5 μm, 99% trace metals basis
品質等級
化驗
99% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: zirconium
粒徑
5 μm
bp
5000 °C (lit.)
mp
2700 °C (lit.)
密度
5.89 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
O=[Zr]=O
InChI
1S/2O.Zr
InChI 密鑰
MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氧化锆,也称为氧化锆或二氧化锆,是一种白色的锆晶体氧化物。它是一种耐火材料,这意味着它耐高温,具有良好的热稳定性。在粉末形式下,氧化锆(IV)质地细腻、顺滑,易于处理。氧化锆(IV)粉末具有许多有用的特性,使其在各种应用中具有吸引力。它是一种优良的电绝缘体,熔点高,热膨胀系数低。它还具有耐化学性和良好的耐腐蚀性。由于这些特性,氧化锆(IV)通常用于陶瓷、磨料和耐火材料的生产。它还用于电子产品的制造,以及催化剂和涂料的生产。
應用
通过热塑性加工方法生产直径约 300 微米的镧改性锆钛酸铅 (PLZT) 纤维。