About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H13NO3S
CAS Number:
分子量:
251.30
Beilstein:
3764305
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
官能基
tosylate
SMILES 字串
c1ccncc1.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.C5H5N/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;1-2-4-6-5-3-1/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1-5H
InChI 密鑰
ZDYVRSLAEXCVBX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
与 L-脯氨酸共同用作催化剂,可提高二氧杂环己酮和醛之间不对称羟醛缩合反应的产量和对映选择性。
用于制备四氢吡喃醚(用于使用产品目录号为 D106208 的 DHP 进行的羟基保护)的高效催化剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)