蒸汽壓力
25.59 psi ( 55 °C)
7.63 psi ( 20 °C)
品質等級
同位素純度
99.96 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
包裝
ampule of 10 × 0.5 mL
glass bottle of 5 g
技術
NMR: suitable
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp
-97 °C (lit.)
密度
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChI 密鑰
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推薦產品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves