About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)10CO2CH3
CAS Number:
分子量:
214.34
Beilstein:
1767780
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
化驗
99.5%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
262 °C/766 mmHg (lit.)
mp
4-5 °C (lit.)
溶解度
water: insoluble 0.00759 g/L at 25 °C (practically)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
食物過敏原
no known allergens
官能基
ester
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-2/h3-12H2,1-2H3
InChI 密鑰
UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
硅藻土负载的 Pd-M (M = Cu,Co,Ni) 双金属纳米催化剂催化的月桂酸甲酯加氢反应已有报道 。月桂酸甲酯在四氯化碳和二硫化碳溶液中的红外吸收光谱与 ω-甲基和 α-亚甲基中氘代衍生物的光谱进行了比较。
應用
月桂酸甲酯已用于仲酰胺表面活性剂 N -甲基月桂酰乙醇胺的选择性合成
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
282.2 °F - closed cup
閃點(°C)
139 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)