蒸汽密度
2.6 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
12.5 mmHg ( 20 °C)
化驗
99%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +13°, neat
自燃溫度
761 °F
expl. lim.
9.8 %
折射率
n20/D 1.397 (lit.)
bp
99-100 °C (lit.)
密度
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
CC[C@H](C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
BTANRVKWQNVYAZ-BYPYZUCNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
( S )-(+)-2-丁醇可用于:
- 合成手性不对称的聚对二甲苯二酰亚胺 (PDI),自发自组装成单手的光导 或荧光性质的纳米管。
- 合成体积庞大的手性乙烯基单体,可从根本上聚合成螺旋感过剩的螺旋聚合物。
- 作为手性溶剂研究了光敏酸 5,8-二氰-2-萘酚 (DCN2) 在手性环境中的激发态光转移。
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
75.2 °F - closed cup
閃點(°C)
24 °C - closed cup