Merck
241636
Sigma-Aldrich
联二噻吩
99%
登录查看公司和协议定价
别名:
2,2'-二噻吩, 2,2'-联噻吩
经验公式(希尔记法):
C8H6S2
CAS号:
分子量:
166.26
Beilstein:
3039
EC 号:
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
检测方案
99%
bp
260 °C (lit.)
mp
32-33 °C (lit.)
SMILES字符串
c1csc(c1)-c2cccs2
InChI
1S/C8H6S2/c1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8/h1-6H
InChI key
OHZAHWOAMVVGEL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
一般描述
2,2′-联噻吩是一种电子传输材料,其π电子存在于系统中,有助于电荷迁移。
应用
2,2′-联噻吩可通过聚合形成聚(2,2′-联噻吩),电沉积在氧化铟锡(ITO)底物上,用于制造电致变色器件。它还可用于形成电极材料,用于开发超级电容器。
可在铑催化的杂环芳烃和芳基碘的C-H芳基化反应中用作底物。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
230.0 °F - closed cup
闪点(°C)
110 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA