About This Item
线性分子式:
[(C6H5)3P]4Ni
CAS Number:
分子量:
1107.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
成份
Ni, 4-7% (approx.)
品質等級
反應適用性
core: nickel
reagent type: catalyst
SMILES 字串
[Ni].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Ni/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
InChI 密鑰
KFBKRCXOTTUAFS-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于有机卤化物、有机金属化合物的偶联反应以及用于枯烯环聚反应的催化剂;
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves