化驗
95%
mp
94-99 °C (lit.)
官能基
bromo
ketone
nitro
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrNO3/c9-5-8(11)6-1-3-7(4-2-6)10(12)13/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
MBUPVGIGAMCMBT-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... PTPN6(5777)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
2-Bromo-4′-nitroacetophenone was used to study the pKa of the histidine-34 imidazole.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges