化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.5888 (lit.)
bp
139-140 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isothiocyanate
phenyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
S=C=NCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H9NS/c11-8-10-7-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-7H2
InChI 密鑰
IZJDOKYDEWTZSO-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... CYP1A2(1544)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
血清素(5-羟色胺)主要存在于三种主要细胞类型中:i)中杻神经系统(CNS)和肠肌间神经丛中的血清素能神经元,ii)胃肠道粘膜中的肠嗜铬细胞,和iii)血小板。血清素的代谢主要通过外部线粒体膜酶单胺氧化酶(MAO)进行,它以两种分子亚型存在,分别称为MAO-A和MAO-B。
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.