Merck
261971
Sigma-Aldrich
三环己基膦
solid
别名:
PCy3, P(Cy)3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H11)3P
CAS Number:
分子量:
280.43
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12350000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
Product Name
三环己基膦,
形狀
solid
品質等級
反應適用性
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Hiyama Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
81-83 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES 字串
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C18H33P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h16-18H,1-15H2
InChI 密鑰
WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
用于丙二腈与芳基卤化物的钯催化偶联反应的配体。大位阻膦配体,与 Pd(0)-三烯酸大环催化剂一起用于芳基溴化物和氯化物的 Suzuki 偶联反应。
该配体与镍可用作形成环戊烷化合物的关键中间体。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)