About This Item
线性分子式:
(CF3)2C6H3CH2NH2
CAS Number:
分子量:
243.15
Beilstein:
7209267
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
化驗
80%
形狀
solid
mp
50-55 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
SMILES 字串
NCc1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F6N/c10-8(11,12)6-1-5(4-16)2-7(3-6)9(13,14)15/h1-3H,4,16H2
InChI 密鑰
DHVHORCFFOSRBP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine has been used in the preparation of phenyl glycine derivatives.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
172.4 °F - closed cup
閃點(°C)
78 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges