About This Item
线性分子式:
IC6H4CHO
CAS Number:
分子量:
232.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
mp
78-82 °C (lit.)
官能基
aldehyde
iodo
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Ic1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C7H5IO/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-5H
InChI 密鑰
NIEBHDXUIJSHSL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
4-碘苯甲醛参与Suzuki–Miyaura偶联反应产生金属–有机骨架催化剂。
應用
4-碘苯醛用于制备:
- 苄叉二胺单层
- 4-[2-(三甲基硅基)乙炔基] 苯甲醛
- 5,15-二均三苯-10-(3-[2-(三甲基硅基)乙炔基] 苯基 }-20-(4-碘苯基)卟啉
- 5,15-二甲基异亚丙基-10-[3,5- 双 {2-[4-( N,N ′-二氟硼基-1,9-二甲基吡喃-5-基)-苯基 ] 乙炔基 } 苯基 ]-20-(4-碘苯基)卟啉,多色素构建块
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3