Merck
264326
Sigma-Aldrich
2,4-二氟苯腈
97%
登录查看公司和协议定价
线性分子式:
F2C6H3CN
CAS号:
分子量:
139.10
EC 号:
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
检测方案
97%
形式
solid
mp
47-49 °C (lit.)
SMILES字符串
Fc1ccc(C#N)c(F)c1
InChI
1S/C7H3F2N/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-3H
InChI key
LJFDXXUKKMEQKE-UHFFFAOYSA-N
比较类似商品
查看完整比较结果
显示差异
1 of 4
此商品
196649186783139416
2,4-二氟苯腈 97%
264326
2,4-二氟苯腈
邻氟苯腈 98%
196649
邻氟苯腈
2,6-二氟苯腈 97%
186783
2,6-二氟苯腈
对氟苯腈 99%
139416
对氟苯腈
mp
47-49 °C (lit.)
mp
-
mp
25-28 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
form
solid
form
liquid
form
solid
form
solid
一般描述
2,4-二氟苯腈与双酚A发生缩聚反应,并通过基质辅助激光解吸/飞行时间质谱定量形成的环状低聚醚和聚醚
应用
2,4-二氟苯腈已用于合成:
  • 2-甲基磺酰基-4-氟苯甲胺
  • 氟-3-氨基-1,2-苯并异噁唑
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析证书(COA)
已有该产品?
为方便起见,与您过往购买产品相关的文件已保存在文档库中。
访问文档库
难以找到您所需的产品或批次号码?
在网站页面上,产品编号会附带包装尺寸/数量一起显示(例如:T1503-25G)。请确保 在“产品编号”字段中仅输入产品编号 (示例: T1503).
示例
T1503
货号
-
25G
包装规格/数量
其它示例:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
输入内容 1.000309185)
遇到问题?欢迎随时联系我们技术服务 寻求帮助
批号可以在产品标签上"批“ (Lot或Batch)字后面找到。
Aldrich 产品
  • 如果您查询到的批号为 TO09019TO 等,请输入去除前两位字母的批号:09019TO。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如05427ES-021),请输入去除填充代码-021的批号:05427ES。
  • 如果您查询到的批号含有填充代码(例如 STBB0728K9),请输入去除填充代码K9的批号:STBB0728。
未找到您寻找的产品?
部分情况下,可能未在线提供COA。如果搜索不到COA,可在线索取。
索取COA
Macrocycles. XXVIII. Cyclic poly (benzonitrile ether) s derived from bisphenol A.
Kricheldorf HR, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 41(23), 3838-3846 (2003)
Practical Synthesis of 4-Fluoro-2-(methylthio) benzylamine and the Corresponding Sulfone and Sulfonamide.
Perlow DS, et al.
Synthetic Communications, 37(11), 1887-1897 (2007)
S D Lepore et al.
The Journal of organic chemistry, 65(10), 2924-2932 (2000-05-18)
Further exploration of the scope of our solid-phase method for the synthesis of 3-aminobenzisoxazoles (using the Kaiser oxime resin 1) is described. The effects of base, leaving group, and solvent on the nucleophilic aromatic substitution based resin-loading reaction are discussed.