化驗
99.99% trace metals basis
形狀
annealed
wire
電阻係數
10.6 μΩ-cm, 20°C
直徑
0.5 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI 密鑰
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
铂(Pt)是一种高度可延展性、可锻和不活泼的金属。它耐腐蚀,在高温条件下稳定。虽然耐盐酸和硝酸,但它容易溶解在热王水中形成氯铂酸。
應用
铂丝可以:
- 用作伏安法中的微电极指示电极
- 用作经血管栓塞剂
- 用于使用铂丝电极研究过氧化氢的计时电位法
- 在气体检测仪器中使用。
數量
400mg=10cm;2g=50cm