Merck
272264
Sigma-Aldrich
1-(3-氨基丙基)咪唑
≥97%
别名:
1-(3-氨基丙基)咪唑, 3-(1-咪唑基)丙胺, 3-(1H-咪唑-1-基)丙胺, 3-(咪唑-1-基)丙胺, N-(3-氨基丙基)咪唑, N-[3-(1H-咪唑-1-基)丙基]胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H11N3
CAS Number:
分子量:
125.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.519 (lit.)
密度
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
NCCCn1ccnc1
InChI
1S/C6H11N3/c7-2-1-4-9-5-3-8-6-9/h3,5-6H,1-2,4,7H2
InChI 密鑰
KDHWOCLBMVSZPG-UHFFFAOYSA-N
應用
1-(3-氨基丙基)咪唑被用于合成pH敏感性聚天冬酰胺衍生物。它还被用于通过接枝反应制备具有不同程度octaceylamine (C18)取代的pH敏感性两亲聚合物
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
309.2 °F
閃點(°C)
154 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)