About This Item
线性分子式:
H2NC6H4SH
CAS Number:
分子量:
125.19
Beilstein:
606076
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.642 (lit.)
bp
70-72 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp
16-20 °C (lit.)
密度
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccccc1S
InChI
1S/C6H7NS/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H,7H2
InChI 密鑰
VRVRGVPWCUEOGV-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2-氨基苯硫醇是一种有机硫化合物,用于合成脲衍生物。
應用
通过与1,3-二苯基丙烯酮衍生物反应并使用硅铝酸盐固体催化剂,使用2-氨基苯硫酚合成1,5-苯并硫氮杂卓衍生物。它还用于合成苯并噻唑和3-(苯并噻唑-2-基)香豆素衍生物
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
174.2 °F
閃點(°C)
79 °C
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)