About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H13N3O2
CAS Number:
分子量:
207.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
化驗
97%
mp
131-133 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13N3O2/c14-13(15)10-3-1-9(2-4-10)12-7-5-11-6-8-12/h1-4,11H,5-8H2
InChI 密鑰
VWOJSRICSKDKAW-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Inclusion interactions of 1-(4-nitrophenyl)piperazine with 4-sulfonatocalix[n]arenes were investigated by UV spectroscopy and fluorescence spectroscopy.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)