Merck
All Photos(2)
282863
Sigma-Aldrich
石墨
powder, <20 μm, synthetic
Synonym(s):
carbon allotrope
Empirical Formula (Hill Notation):
C
CAS Number:
Molecular Weight:
12.01
EC 号:
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
质量水平
形式
powder
分子量
Mw 12.011 g/mol
组成
C
粒径
<20 μm
mp
3652-3697 °C (lit.)
密度
2.26 g/cm3 (lit.)
application(s)
battery manufacturing
SMILES string
[C]
Looking for similar products? Visit Product Comparison Guide
一般描述
石墨是标准条件下最稳定的碳同位素。唯一的非金属电导体。石墨粉用作添加剂,以改变磁流变弹性体(MRE)的磁流变和电导率。
石墨是碳的同素异形体。石墨是非金属的,具有高导电性。合成石墨可以通过在惰性气体中加热含碳前体来制备。
应用
已经报道了基于石墨的 MR 弹性体的合成。它可用于制备锂离子电池中的氧化石墨和阳极。
石墨粉已被用于:
  • 单片石墨烯纳米薄片的合成
  • 制备石墨基磁流变弹性体
  • 压电装置中的悬臂式传感器等独立式薄膜
  • 研究其作为湿式过氧化物氧化催化剂的用途。
研究了碳粉的氧化。
包装
25 g in glass bottle
1 kg in fiber drum
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
闪点(F)
Not applicable
闪点(C)
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Certificate of Analysis
Enter Lot Number to search for Certificate of Analysis (COA).
Certificate of Origin
Enter Lot Number to search for Certificate of Origin (COO).
More Documents
Our team of scientists has experience in all areas of research including Life Science, Material Science, Chemical Synthesis, Chromatography, Analytical and many others.
Contact Technical Service