蒸汽壓力
8.53 psi ( 20 °C)
化驗
97%
折射率
n20/D 1.374 (lit.)
bp
36-37 °C (lit.)
密度
0.688 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCNC
InChI
1S/C3H9N/c1-3-4-2/h4H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
LIWAQLJGPBVORC-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
鸟苷-5′-磷酸-2-甲基咪唑内酯与N-二乙基甲基胺丙氨酸的反应动力学已在37℃的水中进行了研究。
應用
通过与丙烯酰氯反应,N-乙基甲胺已用于合成 N-乙基甲基丙烯酰胺。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
<-29.2 °F - closed cup
閃點(°C)
< -34 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles