About This Item
线性分子式:
CD2Cl2
CAS Number:
分子量:
86.94
Beilstein:
1733318
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
蒸汽壓力
24.96 psi ( 55 °C)
7.11 psi ( 20 °C)
品質等級
同位素純度
≥99.5 atom % D
化驗
≥99.00% (GC)
形狀
liquid
包含
0.03 % (v/v) TMS
包裝
ampule of 1g, 10g
glass bottle of 25g
技術
NMR: suitable
雜質
≤0.0100% water
water
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp
-97 °C (lit.)
密度
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChI 密鑰
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
二氯甲烷-d2是二氯甲烷的氘代衍生物,可作为NMR光谱分析聚合物的溶剂
推薦產品
请浏览我们全新的在线门户网站ChemisTwin®,用于NMR波谱的定性和定量。了解更多或联系我们免费试用
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)