化驗
99.9% trace metals basis
形狀
gauze
電阻係數
10.6 μΩ-cm, 20°C
粒徑
100 mesh
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
密度
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI 密鑰
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
铂(Pt)是一种具有高延展性、可塑性和非活性的金属。它可耐腐蚀并在高温下稳定。虽然可耐受盐酸和硝酸,但它很容易溶解于热的王水中以形成氯铂酸。
應用
空气中的氢气混合物在加热的铂表面上会被转化为水。 Pt可被用作:
- 伏安法中的微电极-指示电极
- 用铂丝电极研究过氧化氢的计时电位法 或
- 气体检测仪器中。
- 光谱化学电池中的电极,用于测量肾上腺素、多巴胺和去甲肾上腺素水相溶液的电化学性质。
數量
425mg=25×25mm;1.7 g=50×50mm