Merck
301590
Sigma-Aldrich
四丁基三溴化铵
98%
别名:
TBABr3, 四丁基溴化胺二溴
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CH2CH2CH2)4NBr3
CAS Number:
分子量:
482.18
Beilstein:
3746114
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
mp
71-76 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[Br-]Br.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.Br3/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-3-2/h5-16H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
XXSLZJZUSYNITM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
四丁基三溴化铵可用于:
  • 作为催化剂,制备游离糖的 O-异亚丙基衍生物
  • 作为试剂,在甲醇中化学选择性裂解丁基二甲基硅(TBDMS)醚
  • 作为催化剂,由吲哚与不同醛进行亲电取代合成双吲哚甲烷
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)