About This Item
线性分子式:
CD3(CD2)5CD3
CAS Number:
分子量:
116.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
蒸汽密度
3.5 (vs air)
蒸汽壓力
40 mmHg ( 20 °C)
同位素純度
99 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
自燃溫度
595 °F
技術
NMR: suitable
折射率
n20/D 1.3844 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
-91 °C (lit.)
密度
0.794 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+16
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2
InChI 密鑰
IMNFDUFMRHMDMM-NEBSKJCTSA-N
推薦產品
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4.00 °C - closed cup