309567
Sigma-Aldrich
(甲氧基甲基)三苯基氯化膦
97%
线性分子式:
(C6H5)3P(Cl)CH2OCH3
CAS号:
分子量:
342.80
Beilstein/REAXYS Number:
3599844
EC 号:
MDL编号:
PubChem化学物质编号:
质量水平
100
测定
97%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
mp
185-195 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].COC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20OP.ClH/c1-21-17-22(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20;/h2-16H,17H2,1H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
SJFNDMHZXCUXSA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? Visit 产品对比指南
应用
(甲氧基甲基)三苯基氯化膦是 Wittig 试剂,与醛和酮反应生成取代的烯烃。这一 Wittig 反应是合成某些化合物的关键步骤,这些化合物是:
  • 抗疟药物(+)-青蒿素。
  • 取代的喹啉。
  • Akuammiline类生物碱鸭脚树叶碱(picrinine)。
  • 7H-吡咯并[2,3-d]嘧啶衍生物,这类衍生物可作为信号转导子和转录激活子6(STAT6)抑制剂。
包装
25, 100 g in glass bottle
象形图
Exclamation markEnvironment
警示用语:
Warning
hazcat
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
storage_class_code
11 - Combustible Solids
WGK Germany
WGK 3
闪点(F)
482.0 °F
闪点(C)
> 250 °C
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析证书
原产地证书 (CofO)
A convenient synthesis of quinolines by reactions of o-isocyano-β-methoxystyrenes with nucleophiles
Kobayashi K, et al.
Tetrahedron, 60(50), 11639-11645 (2004)
Novel 7H-pyrrolo [2, 3-d] pyrimidine derivatives as potent and orally active STAT6 inhibitors
Nagashima S, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 17(19), 6926-6936 (2009)
Stereoselective total synthesis of (+)-artemisinin
Yadav JS, et al.
Tetrahedron Letters, 44(2), 387-389 (2003)
Total synthesis of the akuammiline alkaloid picrinine
Smith JM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(12), 4504-4507 (2014)